3,4,5-Trihidroxybenzoato de propilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
G0018-25G G0018-500G
TCIAG0018-25GEA 27 EUR
TCIAG0018-25G TCIAG0018-500G
3,4,5-Trihidroxybenzoato de propilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,4,5-Trihidroxybenzoato de propilo
Formula: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Pto. Ebullición: 449 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 145…148 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002196
Núm. CAS: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Índice Merck: 14,07859
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4441acd708e4907c135e3b46021439477e2fe4e4&vid=4441acd708e4907c135e3b46021439477e2fe4e4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
Drying loss max. 1.0 %