Isoftalato de dimetilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Isophthalic acid dimethyl ester
I0157-25G
I0157-500G
TCIAI0157-25GEA
17
EUR
TCIAI0157-25G
TCIAI0157-500G
Isoftalato de dimetilo ≥99.0% (por GC)
Isoftalato de dimetilo
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ MW: 194.19 g/mol Pto. Ebullición: 124°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008433 Núm. CAS: 1459-93-4 EINECS: 215-951-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 67.0 to 71.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...