5-Nitroisoftalato de dimetilo
Proveedor: TCI
Sinónimos: Dimetilo 5-nitroisoftalato
N0567-25G N0567-500G
TCIAN0567-25GEA 20 EUR
TCIAN0567-25G TCIAN0567-500G
5-Nitroisoftalato de dimetilo
5-Nitroisoftalato de dimetilo
Formula: C₁₀H₉NO₆
MW: 239.18 g/mol
Número MDL: MFCD00008429
Núm. CAS: 13290-96-5
EINECS: 236-307-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af34769c1a38c6fd269803cc26c820ec1fe7d8d8&vid=af34769c1a38c6fd269803cc26c820ec1fe7d8d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency