5-Hidroxiisoftalato de dimetilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dimetilo 5-hidroxiisoftalato
H1007-25G H1007-250G
TCIAH1007-25GEA 31 EUR
TCIAH1007-25G TCIAH1007-250G
5-Hidroxiisoftalato de dimetilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Hidroxiisoftalato de dimetilo
Formula: C₁₀H₁₀O₅
MW: 210.19 g/mol
Número MDL: MFCD00134367
Núm. CAS: 13036-02-7
EINECS: 235-899-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21284d679915ebaf5f238ce1c80b9aebd8103c79&vid=21284d679915ebaf5f238ce1c80b9aebd8103c79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity