Ácido 5-hidroxiisoftalico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Hydroxyisophthalic acid
H0794-25G H0794-500G
TCIAH0794-25GEA 46 EUR
TCIAH0794-25G TCIAH0794-500G
Ácido 5-hidroxiisoftalico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 5-hidroxiisoftalico
Formula: C₈H₆O₅
MW: 182.13 g/mol
Pto. Ebullición: 386
Número MDL: MFCD00002515
Núm. CAS: 618-83-7
EINECS: 210-565-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27a84a66ad7e14f53648d107530540da4bb8703d&vid=27a84a66ad7e14f53648d107530540da4bb8703d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency