2,3-Difluoro-6-nitrofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2-Difluoro-3-hydroxy-4-nitrobenzene
D2705-25G
D2705-5G
TCIAD2705-25GEA
193
EUR
TCIAD2705-25G
TCIAD2705-5G
2,3-Difluoro-6-nitrofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Difluoro-6-nitrofenol
Formula:
C₆H₃F₂NO₃ MW: 175.09 g/mol Pto. de fusión: 61 |
Número MDL:
MFCD00042255 Núm. CAS: 82419-26-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 61.0 to 65.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |