4-Fluoro-2-nitrofenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-4-hydroxy-3-nitrobenzene
F0367-25G F0367-5G
TCIAF0367-25GEA 92 EUR
TCIAF0367-25G TCIAF0367-5G
4-Fluoro-2-nitrofenol ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-2-nitrofenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Pto. de fusión: 74 °C
Número MDL: MFCD00042528
Núm. CAS: 394-33-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dd692ab3cb86adf06f4f650699195d587a3bd8b&vid=9dd692ab3cb86adf06f4f650699195d587a3bd8b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Green to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C