4-Fluoro-2-metoxifenol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0436-1G F0436-5G
TCIAF0436-1GEA 19 EUR
TCIAF0436-1G TCIAF0436-5G
4-Fluoro-2-metoxifenol ≥97.0% (por GC)
4-Fluoro-2-metoxifenol
Formula: C₇H₇FO₂
MW: 142.13 g/mol
Pto. de inflamación: 101°C
Número MDL: MFCD00070797
Núm. CAS: 450-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e2136ca9411eb18a818999ce3b8e673a666d7ed&vid=8e2136ca9411eb18a818999ce3b8e673a666d7ed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %