4-Nitro-o-anísidina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Metoxi-4-nitroanilina
M0118-25G M0118-500G
TCIAM0118-25GEA 16 EUR
TCIAM0118-25G TCIAM0118-500G
4-Nitro-o-anísidina ≥99.0% (por GC)
4-Nitro-o-anísidina
Formula: C₇H₈N₂O₃
MW: 168.15 g/mol
Pto. Ebullición: 364
Pto. de fusión: 139
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007363
Núm. CAS: 97-52-9
EINECS: 202-588-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fcf775a6cc96453acc5e96658cebd6b04e92ee2&vid=5fcf775a6cc96453acc5e96658cebd6b04e92ee2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency