4-Metoxi-2-nitrofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Methoxy-2-nitrophenol
M1257-25G M1257-5G
TCIAM1257-25GEA 88 EUR
TCIAM1257-25G TCIAM1257-5G
4-Metoxi-2-nitrofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Metoxi-2-nitrofenol
Formula: C₇H₇NO₄
Pto. de fusión: 78…80 °C
Densidad: 1,497 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00024247
Núm. CAS: 1568-70-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0630edf1edc52847144128edc53695f3b81da8e&vid=c0630edf1edc52847144128edc53695f3b81da8e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency