2-Metoxi-4-nitrofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0892-25G N0892-5G
TCIAN0892-25GEA 172 EUR
TCIAN0892-25G TCIAN0892-5G
2-Metoxi-4-nitrofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Metoxi-4-nitrofenol
Formula: C₇H₇NO₄
Pto. de fusión: 103…104 °C
Número MDL: MFCD00012143
Núm. CAS: 3251-56-7
EINECS: 221-839-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42bbf64a07179e730ee1d5ca5e2a4c61608d45a8&vid=42bbf64a07179e730ee1d5ca5e2a4c61608d45a8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C