(Metilsulfonil)benceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl phenyl sulphone
M0401-25G M0401-500G
TCIAM0401-25GEA 71 EUR
TCIAM0401-25G TCIAM0401-500G
(Metilsulfonil)benceno ≥97.0% (por GC)
(Metilsulfonil)benceno
Formula: C₇H₈O₂S
Número MDL: MFCD00014741
Núm. CAS: 3112-85-4
EINECS: 221-476-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c268e10ab2d0b528d3d7722cbd504ef33f5e8fa&vid=0c268e10ab2d0b528d3d7722cbd504ef33f5e8fa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency