ω-Bromo-4-cianoacetofenona ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(4-cianofenil)etan-1-ona, α-Bromo-4-cianoacetofenona, 2-Bromo-4'-cianoacetofenona, Bromometil-p-cianofenilcetona
C1348-25G C1348-5G
TCIAC1348-25GEA 87 EUR
TCIAC1348-25G TCIAC1348-5G
ω-Bromo-4-cianoacetofenona ≥96.0% (by GC, titration analysis)
ω-Bromo-4-cianoacetofenona
Formula: C₉H₆BrNO
Pto. Ebullición: 314 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 92…94 °C
Número MDL: MFCD00052931
Núm. CAS: 20099-89-2
UN: 2923
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08195a7c89798206ee29e7c4a57be9485a00d251&vid=08195a7c89798206ee29e7c4a57be9485a00d251&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Melting point 92.0 to 94.0 deg-C