ω-Bromo-2-nitroacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromo-1-(2-nitrofenil)etan-1-ona, Bromometil-o-nitrofenilcetona, α-Bromo-2-nitroacetofenona, 2-Bromo-2'-nitroacetofenona
B3528-25G
B3528-5G
TCIAB3528-25GEA
231
EUR
TCIAB3528-25G
TCIAB3528-5G
ω-Bromo-2-nitroacetofenona ≥98.0% (por GC)
ω-Bromo-2-nitroacetofenona
Formula:
C₈H₆BrNO₃ MW: 244.04 g/mol |
Número MDL:
MFCD00010294 Núm. CAS: 6851-99-6 UN: 3261 ADR: 8 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 53.0 to 57.0 deg-C |