ω-Bromo-3-nitroacetofenona ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bromometil-m-nitrofenilcetona, α-Bromo-3-nitroacetofenona, 2-Bromo-3'-nitroacetofenona, 2-Bromo-1-(3-nitrofenil)etan-1-ona
B2855-25G B2855-5G
TCIAB2855-25GEA 86 EUR
TCIAB2855-25G TCIAB2855-5G
ω-Bromo-3-nitroacetofenona ≥97.0% (by GC, titration analysis)
ω-Bromo-3-nitroacetofenona
Formula: C₈H₆BrNO₃
MW: 244,04 g/mol
Pto. de fusión: 90…94 °C
Número MDL: MFCD00024512
Núm. CAS: 2227-64-7
EINECS: 218-764-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency