ω-Bromo-4-nitroacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-4'-nitroacetofenona, 2-Bromo-1-(4-nitrofenil)etan-1-ona, Bromometil-p-nitrofenilcetona, α-Bromo-4-nitroacetofenona
N0473-25G N0473-5G N0473-100G
TCIAN0473-25GEA 35 EUR
TCIAN0473-25G TCIAN0473-5G TCIAN0473-100G
ω-Bromo-4-nitroacetofenona ≥98.0% (por GC)
ω-Bromo-4-nitroacetofenona
Formula: C₈H₆BrNO₃
MW: 244.04 g/mol
Pto. de fusión: 100
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007356
Núm. CAS: 99-81-0
EINECS: 202-789-9
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c88f5b53c4ca0399c4faeb9186f22334d645a47&vid=2c88f5b53c4ca0399c4faeb9186f22334d645a47&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity