3'-Bromo-4'-fluoroacetofenona ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2014-5G B2014-25G
TCIAB2014-5GEA 45 EUR
TCIAB2014-5G TCIAB2014-25G
3'-Bromo-4'-fluoroacetofenona ≥96.0% (por GC)
3'-Bromo-4'-fluoroacetofenona
Formula: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Pto. Ebullición: 240°C
Pto. de fusión: 57 °C
Número MDL: MFCD00042466
Núm. CAS: 1007-15-4
EINECS: 213-750-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25e573b616de45b58ee85a4588beaad8db763dc0&vid=25e573b616de45b58ee85a4588beaad8db763dc0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity