2,6-Dibromo-p-toluidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3577-25G D3577-5G
TCIAD3577-25GEA 125 EUR
TCIAD3577-25G TCIAD3577-5G
2,6-Dibromo-p-toluidina ≥98.0% (por GC)
2,6-Dibromo-p-toluidina
Formula: C₇H₇Br₂N
Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 79 °C
Número MDL: MFCD00007641
Núm. CAS: 6968-24-7
EINECS: 230-182-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C