ω-Cloro-4-fluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: α-Cloro-4-fluoroacetofenona, 2-Cloro-1-(4-fluorofenil)etan-1-ona, Clorometil-p-fluorofenilcetona, 2-Cloro-4'-fluoroacetofenona
C1977-25G C1977-5G
TCIAC1977-25GEA 50 EUR
TCIAC1977-25G TCIAC1977-5G
ω-Cloro-4-fluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
ω-Cloro-4-fluoroacetofenona
Formula: C₈H₆ClFO
Pto. Ebullición: 247 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 45 °C
Número MDL: MFCD00011652
Núm. CAS: 456-04-2
EINECS: 207-256-4
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21b8ca928a842051db8048c0c2142bc17de98226&vid=21b8ca928a842051db8048c0c2142bc17de98226&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C