3-Cloro-α-α-α-trifluoro-4-iodotolueno ≥97.0% (por GC) estabilizado

Proveedor: TCI
Atención


Estabilización: Stabilised with copper chip

C2336-1G C2336-5G
TCIAC2336-1GEA 17 EUR
TCIAC2336-1G TCIAC2336-5G
3-Cloro-α-α-α-trifluoro-4-iodotolueno ≥97.0% (por GC) estabilizado
3-Cloro-α-α-α-trifluoro-4-iodotolueno
Formula: C₇H₃ClF₃I
MW: 306.45 g/mol
Número MDL: MFCD00042562
Núm. CAS: 141738-80-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69d9628b0ba6ad7bd067efb0cb17fcfd49d9efbc&vid=69d9628b0ba6ad7bd067efb0cb17fcfd49d9efbc&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR