2'-Hidroxi-4'-metoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, Paeonol

H0789-25G H0789-5G
TCIAH0789-25GEA 78 EUR
TCIAH0789-25G TCIAH0789-5G
2'-Hidroxi-4'-metoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
2'-Hidroxi-4'-metoxiacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 154°C
Pto. de fusión: 51 °C
Densidad: 1,1604 g/cm³ (40 °C)
Número MDL: MFCD00008730
Núm. CAS: 552-41-0
EINECS: 209-012-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17c1ec5704c528e690870a03103853cef5833892&vid=17c1ec5704c528e690870a03103853cef5833892&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR