2'-Hidroxi-5'-metoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2'-Hydroxy-5'-Methoxyacetophenone, 2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone
H0868-25G H0868-5G
TCIAH0868-25GEA 127 EUR
TCIAH0868-25G TCIAH0868-5G
2'-Hidroxi-5'-metoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
2'-Hidroxi-5'-metoxiacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 281
Pto. de fusión: 113
Número MDL: MFCD00008731
Núm. CAS: 705-15-7
EINECS: 211-882-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66d03e4a35fe20edf52ddb61f5587c36738ce48f&vid=06cdc6c502c0eed6f366929aaa5ae01bbf264a4d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 50.0 deg-C