4'-Hidroxi-3'-metoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
H0261-25G H0261-100G
TCIAH0261-25GEA 48 EUR
TCIAH0261-25G TCIAH0261-100G
4'-Hidroxi-3'-metoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
4'-Hidroxi-3'-metoxiacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 300°C
Pto. de fusión: 115 °C
Número MDL: MFCD00008747
Núm. CAS: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Índice Merck: 14,00741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03b486da5a9d3b23478de4470c73dee7f81015e0&vid=03b486da5a9d3b23478de4470c73dee7f81015e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Methanol faint turbidity