2',3',4'-Trihidroxiacetofenona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, Gallacetophenone
T1198-25G T1198-5G
TCIAT1198-25GEA 74 EUR
TCIAT1198-25G TCIAT1198-5G
2',3',4'-Trihidroxiacetofenona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2',3',4'-Trihidroxiacetofenona
Formula: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Pto. de fusión: 173 °C
Número MDL: MFCD00002193
Núm. CAS: 528-21-2
EINECS: 208-430-2
Índice Merck: 14,04342
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9acae19148f4302ebe5f810a4b71b06057d77c1&vid=b9acae19148f4302ebe5f810a4b71b06057d77c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C