2'-Acetoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A1995-25G
A1995-5G
TCIAA1995-25GEA
190
EUR
TCIAA1995-25G
TCIAA1995-5G
2'-Acetoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
2'-Acetoxiacetofenona
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 118°C |
Número MDL:
MFCD00017223 Núm. CAS: 7250-94-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 88.0 to 92.0 deg-C |