2'-Fluoro-4'-hidroxiacetofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(2-Fluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
F0418-1G F0418-5G
TCIAF0418-1GEA 20 EUR
TCIAF0418-1G TCIAF0418-5G
2'-Fluoro-4'-hidroxiacetofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2'-Fluoro-4'-hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₇FO₂
Número MDL: MFCD00142713
Núm. CAS: 98619-07-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=370abacdb5e5f644af1f957e73fe3b7517208bf2&vid=370abacdb5e5f644af1f957e73fe3b7517208bf2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C