5'-Fluoro-2'-hidroxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
F0318-25G F0318-5G
TCIAF0318-25GEA 81 EUR
TCIAF0318-25G TCIAF0318-5G
5'-Fluoro-2'-hidroxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
5'-Fluoro-2'-hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Pto. de fusión: 56 °C
Número MDL: MFCD00011668
Núm. CAS: 394-32-1
EINECS: 206-893-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6942d3f2fa13fda7eed9d34bc426cc854cef4e95&vid=6942d3f2fa13fda7eed9d34bc426cc854cef4e95&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency