4'-Fluoro-2'-hidroxiacetofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0723-25G F0723-5G
TCIAF0723-25GEA 195 EUR
TCIAF0723-25G TCIAF0723-5G
4'-Fluoro-2'-hidroxiacetofenona ≥97.0% (por GC)
4'-Fluoro-2'-hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₇FO₂
Número MDL: MFCD00143203
Núm. CAS: 1481-27-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6193a715028c5e66899386783e03f63f62cd2146&vid=6193a715028c5e66899386783e03f63f62cd2146&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %