2-Nitro-4-(trifluorometil)anísol
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Methoxy-3-nitrobenzotrifluoride, 1-Methoxy-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
T1042-25G
T1042-5G
TCIAT1042-25GEA
66
EUR
TCIAT1042-25G
TCIAT1042-5G
2-Nitro-4-(trifluorometil)anísol
2-Nitro-4-(trifluorometil)anísol
Formula:
C₈H₆F₃NO₃ MW: 221,14 g/mol Pto. Ebullición: 90 - 95 °C (0,5 -rr) Pto. de fusión: 47 °C |
Número MDL:
MFCD00007099 Núm. CAS: 394-25-2 EINECS: 206-891-4 UN: 1759 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 46.0 to 50.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...