1,1-Dimetoxi-2-feniletano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
P1161-25ML P1161-500ML
TCIAP1161-25MLEA 16 EUR
TCIAP1161-25ML TCIAP1161-500ML
1,1-Dimetoxi-2-feniletano ≥97.0% (por GC)
1,1-Dimetoxi-2-feniletano
Formula: C₆H₅CH₂CH(OCH₃)₂
MW: 166,22 g/mol
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de fusión: 62…64 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 90°C
Número MDL: MFCD00008487
Núm. CAS: 101-48-4
EINECS: 202-945-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eeeed1a5d34f5d81398d53716f1a83b29d7f1b59&vid=eeeed1a5d34f5d81398d53716f1a83b29d7f1b59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %