5-Fenilpentan-1-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1325-25G
P1325-5G
TCIAP1325-25GEA
433
EUR
TCIAP1325-25G
TCIAP1325-5G
5-Fenilpentan-1-ol ≥98.0% (por GC)
5-Fenilpentan-1-ol
Formula:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH Pto. Ebullición: 152°C Densidad: 0,975 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00002979 Núm. CAS: 10521-91-2 EINECS: 234-064-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |