4-Hexilfenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0611-25G H0611-5G
TCIAH0611-25GEA 202 EUR
TCIAH0611-25G TCIAH0611-5G
4-Hexilfenol ≥98.0% (por GC)
4-Hexilfenol
Formula: C₁₂H₁₈O
MW: 178,27 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C (0,01 -rr)
Pto. de fusión: 28 °C
Densidad: 0,9628 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00051313
Núm. CAS: 2446-69-7
EINECS: 219-501-2
UN: 2430
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %