Tosilcloramida (sódica) trihidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
C0076-25G C0076-500G
TCIAC0076-25GEA 16 EUR
TCIAC0076-25G TCIAC0076-500G
Tosilcloramida (sódica) trihidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tosilcloramida (sódica) trihidrato
Formula: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
MW: 281,69 g/mol
Pto. de fusión: 167…170 °C
Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000522
Núm. CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,02075
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bbfea58c9e6644d36e9f0b5490be1d2fae42a0c&vid=8bbfea58c9e6644d36e9f0b5490be1d2fae42a0c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
pH 9.0 to 11.0 (50g/L, 25 deg-C)
Substances darkend by H2SO4 to pass test