4'-Ciclohexilacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1217-25G C1217-5G
TCIAC1217-25GEA 118 EUR
TCIAC1217-25G TCIAC1217-5G
4'-Ciclohexilacetofenona ≥98.0% (por GC)
4'-Ciclohexilacetofenona
Formula: C₁₄H₁₈O
Pto. Ebullición: 128°C
Pto. de fusión: 65…67 °C
Número MDL: MFCD00001453
Núm. CAS: 18594-05-3
EINECS: 242-432-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203ea8b1ce8a5f29077481d546122be3c688d724&vid=203ea8b1ce8a5f29077481d546122be3c688d724&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C