ω-Bromo-4-fenilacetofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bromometil-p-fenilfenilcetona, 2-Bromo-4'-fenilacetofenona, 2-Bromo-1-(4-fenilfenil)etan-1-ona, Bifenil-4-ilbromometilcetona, α-Bromo-4-fenilacetofenona
B0633-25G B0633-5G
TCIAB0633-25GEA 107 EUR
TCIAB0633-25G TCIAB0633-5G
ω-Bromo-4-fenilacetofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
ω-Bromo-4-fenilacetofenona
Formula: C₁₄H₁₁BrO
MW: 275,14 g/mol
Pto. Ebullición: 354 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 129…130 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000202
Núm. CAS: 135-73-9
EINECS: 205-217-6
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e8f1a79fc9a2b557224a98b44d2e507dc9fc3b1&vid=7e8f1a79fc9a2b557224a98b44d2e507dc9fc3b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency