4'-Fenilacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-Fenilfenil)etan-1-ona
A1025-25G
A1025-250G
TCIAA1025-25GEA
20
EUR
TCIAA1025-25G
TCIAA1025-250G
4'-Fenilacetofenona ≥98.0% (por GC)
4'-Fenilacetofenona
Formula:
C₁₄H₁₂O MW: 196.25 g/mol Pto. Ebullición: 168°C |
Número MDL:
MFCD00008749 Núm. CAS: 92-91-1 EINECS: 202-202-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Green to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 120.0 to 124.0 deg-C |