Oxibenzona ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Eusolex® 4360, 2-Hidroxi-4-metoxibenzofenona

H0266-25G H0266-500G
TCIAH0266-25GEA 17 EUR
TCIAH0266-25G TCIAH0266-500G
Oxibenzona ≥99.0% (por GC)
Oxibenzona
Formula: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228.25 g/mol
Pto. Ebullición: 370
Pto. de fusión: 65
Número MDL: MFCD00008387
Núm. CAS: 131-57-7
EINECS: 205-031-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,06954
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deace785d2da5249aa1e6fae6d402108801714cb&vid=deace785d2da5249aa1e6fae6d402108801714cb&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR