1,3-Difenil-1,3-propanodiona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D0910-25G D0910-500G D0910-100G
TCIAD0910-25GEA 16 EUR
TCIAD0910-25G TCIAD0910-500G TCIAD0910-100G
1,3-Difenil-1,3-propanodiona ≥98.0% (por GC)
1,3-Difenil-1,3-propanodiona
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂C(O)(C₆H₅)
Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 74…77 °C
Densidad: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003085
Núm. CAS: 120-46-7
EINECS: 204-398-9
Índice Merck: 14,03009
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8510dda93a01e8cbb7ebb3a8188c2554887bf54d&vid=8510dda93a01e8cbb7ebb3a8188c2554887bf54d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency