ω-Bromo-4-metilacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bromometil-p-metilfenilcetona, 2-Bromo-1-(4-metilfenil)etan-1-ona, α-Bromo-4-metilacetofenona, 2-Bromo-4'-metilacetofenona
B2107-25G B2107-5G
TCIAB2107-25GEA 105 EUR
TCIAB2107-25G TCIAB2107-5G
ω-Bromo-4-metilacetofenona ≥98.0% (por GC)
ω-Bromo-4-metilacetofenona
Formula: C₉H₉BrO
MW: 213.07 g/mol
Pto. Ebullición: 159°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000203
Núm. CAS: 619-41-0
EINECS: 210-595-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=738c243b875b6e5f93cc7e3c4a7aef84c6a3788e&vid=738c243b875b6e5f93cc7e3c4a7aef84c6a3788e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency