4'-Isopropilacetofenona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(4-Isopropilfenil)etan-1-ona
I0570-25ML I0570-5ML
TCIAI0570-25MLEA 163 EUR
TCIAI0570-25ML TCIAI0570-5ML
4'-Isopropilacetofenona ≥95.0% (por GC)
4'-Isopropilacetofenona
Formula: C₁₁H₁₄O
Pto. Ebullición: 238°C
Densidad: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00048297
Núm. CAS: 645-13-6
EINECS: 211-433-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=889c0bec97ae0a3d93305cf88af1c12345331359&vid=889c0bec97ae0a3d93305cf88af1c12345331359&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %