6-terc-Butil-m-cresol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0718-25G B0718-500G
TCIAB0718-25GEA 16 EUR
TCIAB0718-25G TCIAB0718-500G
6-terc-Butil-m-cresol ≥97.0% (por GC)
6-terc-Butil-m-cresol
Formula: C₁₁H₁₆O
Pto. Ebullición: 244°C
Pto. de fusión: 20…23 °C
Densidad: 0,964 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00002308
Núm. CAS: 88-60-8
EINECS: 201-842-3
UN: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d5a7e37242163383e8f4d4ef0c039a1cc783dcf&vid=6d5a7e37242163383e8f4d4ef0c039a1cc783dcf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %