2-terc-Butil-p-cresol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0910-25G B0910-500G
TCIAB0910-25GEA 16 EUR
TCIAB0910-25G TCIAB0910-500G
2-terc-Butil-p-cresol ≥98.0% (por GC)
2-terc-Butil-p-cresol
Formula: C₁₁H₁₆O
Pto. Ebullición: 244 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 49…52 °C
Densidad: 0,961 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002381
Núm. CAS: 2409-55-4
EINECS: 219-314-6
UN: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=053c85f9d90e4199125c2369a142adea3a0f53b5&vid=053c85f9d90e4199125c2369a142adea3a0f53b5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency