4-Iodobifenilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Iodo-1,1'-biphenyl
I0785-25G I0785-5G
TCIAI0785-25GEA 137 EUR
TCIAI0785-25G TCIAI0785-5G
4-Iodobifenilo ≥97.0% (por GC)
4-Iodobifenilo
Formula: C₁₂H₉I
MW: 280.11 g/mol
Pto. Ebullición: 320°C
Pto. de fusión: 112
Densidad: 1.584
Número MDL: MFCD00019028
Núm. CAS: 1591-31-7
EINECS: 216-469-1
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=406fb624f210570163b86a61303e19ed381a792e&vid=406fb624f210570163b86a61303e19ed381a792e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C