Tetracloro-p-benzoquinona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T0061-25G T0061-500G
TCIAT0061-25GEA 17 EUR
TCIAT0061-25G TCIAT0061-500G
Tetracloro-p-benzoquinona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Tetracloro-p-benzoquinona
Formula: C₆Cl₄O₂
Pto. Ebullición: 270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 297°C
Densidad: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001594
Núm. CAS: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,02078
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=281ea4ae1f78d014fdf3e547a722e53f62829cc1&vid=281ea4ae1f78d014fdf3e547a722e53f62829cc1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Toluene almost transparency