Tetrafluoro-p-benzoquinona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tetrafluoroquinone, 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzoquinone, Tetrafluoro-1,4-benzoquinone, p-Fluoranil, 4-Fluoranil
T0790-1G T0790-5G
TCIAT0790-1GEA 39 EUR
TCIAT0790-1G TCIAT0790-5G
Tetrafluoro-p-benzoquinona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Tetrafluoro-p-benzoquinona
Formula: C₆F₄O₂
MW: 180,06 g/mol
Pto. Ebullición: 133 °C (1013 hPa)
Número MDL: MFCD00001592
Núm. CAS: 527-21-9
EINECS: 208-411-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2afd389cb437f9c72827b973bcc583edb2d05bf0&vid=2afd389cb437f9c72827b973bcc583edb2d05bf0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency