1,2-Epoxiciclohexano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
O0071-25ML O0071-500ML O0071-100ML
TCIAO0071-25MLEA 19 EUR
TCIAO0071-25ML TCIAO0071-500ML TCIAO0071-100ML
1,2-Epoxiciclohexano ≥98.0% (por GC)
1,2-Epoxiciclohexano
Formula: C₆H₁₀O
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de fusión: –27 °C
Densidad: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 27°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005162
Núm. CAS: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e40dccf40de83b71fcc76048d7e126ab99fc520&vid=9e40dccf40de83b71fcc76048d7e126ab99fc520&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %