Ciclopropilmetilcetona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Cyclopropylethanone
C0985-25ML C0985-500ML C0985-100ML
TCIAC0985-25MLEA 29 EUR
TCIAC0985-25ML TCIAC0985-500ML TCIAC0985-100ML
Ciclopropilmetilcetona ≥98.0% (por GC)
Ciclopropilmetilcetona
Formula: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Pto. Ebullición: 110°C
Pto. de fusión: –68 °C
Densidad: 0,899 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 13°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001297
Núm. CAS: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
UN: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d83d04a3f4532b09e89240c07570a7ec9929d18f&vid=d83d04a3f4532b09e89240c07570a7ec9929d18f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %