3-Ciclohexilpropan-1-ol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C1166-25ML C1166-5ML C1166-100ML
TCIAC1166-25MLEA 73 EUR
TCIAC1166-25ML TCIAC1166-5ML TCIAC1166-100ML
3-Ciclohexilpropan-1-ol ≥99.0% (por GC)
3-Ciclohexilpropan-1-ol
Formula: C₉H₁₈O
Pto. Ebullición: 223°C
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 0,9259 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 101°C
Número MDL: MFCD00001528
Núm. CAS: 1124-63-6
EINECS: 214-401-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18e29c3db596f1a7a32be4cc5731ec32f3e4fb25&vid=18e29c3db596f1a7a32be4cc5731ec32f3e4fb25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %