Isoforona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,5,5-Trimetil-2-ciclohexen-1-ona, 3,5,5-Trimetilciclohex-2-enona
I0151-25ML I0151-500ML
TCIAI0151-25MLEA 16 EUR
TCIAI0151-25ML TCIAI0151-500ML
Isoforona ≥97.0% (por GC)
Isoforona
Formula: C₉H₁₄O
MW: 138,21 g/mol
Pto. Ebullición: 215°C
Pto. de fusión: –8°C
Densidad: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 84°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001584
Núm. CAS: 78-59-1
EINECS: 201-126-0
Índice Merck: 14,05196
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb9ebd2af76bd750949ebffdcc737e3b6eef2ee2&vid=cb9ebd2af76bd750949ebffdcc737e3b6eef2ee2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %