1-(2-Metoxietil)piperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2169-1G M2169-5G
TCIAM2169-1GEA 42 EUR
TCIAM2169-1G TCIAM2169-5G
1-(2-Metoxietil)piperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(2-Metoxietil)piperazina
Formula: C₇H₁₆N₂O
Pto. Ebullición: 101°C
Número MDL: MFCD00191214
Núm. CAS: 13484-40-7
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7433556d13df424ebdc470c86ddcf4f4ca8e3ac&vid=e7433556d13df424ebdc470c86ddcf4f4ca8e3ac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %